Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
453,00 zł
Nazwa produktu
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥97.0% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
InChI key
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Gene Information
human ... PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
Application
- to upregulate cellular cholesterol pump (adenosine triphosphate- (ATP-) binding cassette (ABC) transporter-1, ABCA-1)
- in glucose production assay
- to stimulate cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel in airway epithelia
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC), powder | description Cell-permeable cAMP analog that activates both protein kinase A and protein kinase G. | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 25 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?