Przejdź do
C3974
Ciglitizone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-5-[4-(1-Methylcyclohexylmethoxy)benzyl]thiazolidine-2,4-dione, Ciglitazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1215,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1215,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
originator
Takeda
SMILES string
CC1(CCCCC1)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
InChI
1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARG(5468)
mouse ... Pparg(19016)
Application
Ciglitizone has been used as a proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist:
  • to study its effects on cell proliferation in human melanocytes
  • to study its effects on pigmentation and migration of human melanocytes
It also may be used to study its effects on cell cycle and apoptosis in monocytic cells.
Biochem/physiol Actions
Ciglitizone belongs to the class of thiazolidinediones and is a peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist. It exhibits anti-diabetic activity. Ciglitizone has the potential to treat tumor necrosis factor α (TNFα)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-refractory high-grade urothelial cancers.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
230950SML2837EMU041151
description
≥98% (HPLC)
description
A potent thiazolinedione (TDZ) type anti-hyperglycemic agent and a selective PPARγ agonist (EC50 = 3 µM).
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Pparg
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
Takeda
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... PPARG(5468)
mouse ... Pparg(19016)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... PPARG(19016), Pparg(19016)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)