Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł 2329,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2329,00 zł
Cena katalogowa2740,00 złZaoszczędź 15%biological source
pigeon muscle (breast)
Quality Segment
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,173 basis
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% based on Mol. Wt. 12,173 basis | description ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture | description ≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis | description ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis |
| assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,173 basis | assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis | assay ≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis | assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis |
| biological source pigeon muscle (breast) | biological source bovine heart | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source bovine heart |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?