Przejdź do
C4282
Coenzyme A hydrate
≥85% (UV, HPLC)
Synonim(y):
CoA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N7O16P3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.53 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
77809
eCl@ss:
32160703
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥85% (UV, HPLC)
form
powder
functional group
phospholipid
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O.CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.H2O/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);1H2/t11-,14-,15-,16+,20-;/m1./s1
InChI key
TVSAELAFGDOPKI-BLPRJPCASA-N
Application
Coenzyme A hydrate has been used in the thiolase enzyme assay of recombinant acetoacetyl-CoA thiolase (rACAT) in Clonorchis sinensis. It may be used as a reference standard in Raman spectra measurements.
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A (CoA) is an essential metabolic cofactor synthesized from cysteine, pantothenate, and ATP.
Coenzyme A (CoA) is an essential metabolic cofactor synthesized from cysteine, pantothenate, and ATP. CoA plays important roles in many metabolic pathways, including the tricarboxylic acid cycle, and the synthesis and oxidation of fatty acids. One of the main functions of CoA is the carrying and transfer of acyl groups. Acylated deriviates, for example acetyl-CoA, are critical intermediates in many metabolic reactions. CoA levels can be altered during starvation, and in conditions such as cancer, diabetes, and alcoholism.
Disclaimer
The free acid is less stable than the sodium or lithium salt; 5% decomposition may occur within 6 months when stored at −80 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4780C3144C3019
description
≥85% (UV, HPLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
cofactor for acyl transfer
description
≥93%
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥85% (UV, HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
assay
≥93%
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?