Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 688,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
688,00 zł
biological source
yeast
Quality Segment
description
cofactor for acyl transfer
product line
BioReagent
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.Na/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H
InChI key
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
Application
- in the branch chain aminotransferase enzymatic assay and protein determination
- in the assay for halogenation of pyrrolyl-S-Bmp1 (an acyl carrier protein (ACP)-thioesterase (TE) di-domain protein) by Bmp2
- as an extracellular coenzyme A (CoA) in in vitro and in vivo experiments to study alternative routes by which cells and organisms can obtain CoA
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture | description cofactor for acyl transfer | description ≥85% (UV, HPLC) | description ≥90% (HPLC) |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥85% (spectrophotometric assay) | assay ≥85% (UV, HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source yeast | biological source - | biological source yeast | biological source - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coenzyme A sodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?