Przejdź do
C4915
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt
Synonim(y):
(S)-γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19ClN2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
219-450-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
originator
Bayer
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
InChI key
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Chlorpheniramine maleate is a cationic amphiphilic anti-histamine agent, which is composed of a hydrophobic ring structure and a hydrophilic side chain with a charged cationic amino group.
Application
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt has been used to study the anticholinergic effect of Achillea millefolium and Portulaca olerace on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscle.
Biochem/physiol Actions
H1 histamine receptor antagonist; active isomer.
Chlorpheniramine maleate is clinically used as a topical ointment to treat skin disorders such as sunburn, urticaria, angioedema, pruritus and insect bites.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1179005D0720800PHR2803
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
originator
Bayer
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)