Przejdź do
C5038
Sodium octanoate
≥99% (capillary GC)
Synonim(y):
Caprylic acid sodium salt, Octanoic acid sodium salt, Sodium caprylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
2856,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.19
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-850-5
Beilstein/REAXYS Number:
3597723
MDL number:
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
description
anionic
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
mol wt
166.19 g/mol
mp
240.3 °C ((lit.))
solubility
water: 50 mg/mL
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9296069341424255
description
≥99% (capillary GC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
mol wt
166.19 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
mp
240.3 °C ((lit.))
mp
-
mp
-
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?