Przejdź do
C5236
CelLytic™ IB Inclusion Body Solubilization Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
input
bacteria and yeast sample(s)
storage temp.
room temp
Application
CelLytic™ IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic™ IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8740C2978CB0500
description
-
description
For bacterial cell lysis, 10× concentrate
description
Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization.
description
For bacterial lysis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
input
bacteria and yeast sample(s)
input
bacteria and yeast sample(s)
input
mammalian sample(s)
input
bacteria and yeast sample(s)
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)