Przejdź do
C6206
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
≥98% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
CDCQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.28
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
7500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: 17.5 mg/mL, clear, bright yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN1CCCc2cc(ccc12)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C15H13N3O2/c16-8-12(9-17)6-11-3-4-14-13(7-11)2-1-5-18(14)10-15(19)20/h3-4,6-7H,1-2,5,10H2,(H,19,20)
InChI key
LSKCTKMTYNICJW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorescent molecular rotor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5928
description
≥98% (HPLC)
description
-
color
yellow
color
orange
solubility
DMSO: 17.5 mg/mL, clear, bright yellow
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.8% (HPLC)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)