Przejdź do
D5928
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.30
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline,
assay
99.8% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN1CCCc2cc(CC(C#N)C#N)ccc12
InChI
1S/C15H17N3O/c16-10-13(11-17)8-12-3-4-15-14(9-12)2-1-5-18(15)6-7-19/h3-4,9,13,19H,1-2,5-8H2
InChI key
ANBPREOOKGEEDY-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent molecular rotor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6206
description
-
description
≥98% (HPLC)
color
orange
color
yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 17.5 mg/mL, clear, bright yellow
assay
99.8% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)