Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
2-6 μmol per mL gel
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
swelling
1 g swells to 5-10 mL
storage temp.
−20°C
Application
Coenzyme A-agarose is an agarose conjugate, in physical form stabilized with lactose and is used in affinity chromatography, protein chromatography and nucleotide/coenzyme resins. Coenzyme A has been used in studies assessing age-related hearing loss as well as to assess organisms that survive in environments subject to changing oxygen concentrations.
Physical form
Stabilized with lactose
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description lyophilized powder | description lyophilized powder | description lyophilized powder |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix attachment amino | matrix attachment amino | matrix attachment amino | matrix attachment amino |
| swelling 1 g swells to 5-10 mL | swelling - | swelling - | swelling - |
| extent of labeling 2-6 μmol per mL gel | extent of labeling ~2 mg per mL | extent of labeling ~2 mg per mL | extent of labeling 0.25-1.0 mg per mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?