Przejdź do
P9827
Polycytidylic acid–Agarose
lyophilized powder
Synonim(y):
Poly(C)–Agarose potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
0.25-1.0 mg per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
swelling
1 g swells to ~5 mL
storage temp.
−20°C
Application
Polycytidylic acid-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialy resins. Polycytidylic acid has been used to study the preferential induction of apoptosis in the rainbow trout macrophage cell line. Polycytidylic acid has also been used to develop two analytical methods for human secretory-type ribonuclease.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1406P9269C7013
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
swelling
1 g swells to ~5 mL
swelling
-
swelling
-
swelling
1 g swells to 5-10 mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
1 atom
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)