The pH optimum is between pH 7.5-8.5.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 297,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
297,00 zł
type
Type I-S
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥40 units/mg protein
mol wt
25 kDa
purified by
3× crystallization
solubility
1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder | description (TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein | description Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein | description suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder |
| specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity - |
| Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form salt-free, lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 25 kDa | mol wt 25 kDa | mol wt 25 kDa | mol wt 25 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9004-07-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the pH optimum for the enzyme, α-Chymotrypsin, Product C7762?
1 answer-
Helpful?
-
-
How should I prepare a solution of α-Chymotrypsin, Product C7762?
1 answer-
It is recommended to reconstitute product C7762 in 1 mM hydrochloric acid containing 2 mM calcium chloride. The calcium functions as both a stabilizer (and possibly an activator) of the enzyme.
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of alpha-chymotrypsin from bovine pancreas (Product No. C7762)?
1 answer-
The molecular weight of alpha chymotrypsin, reported in the literature, is approximately 25 kDa. This information and the basic structure description of the enzyme can be found on our product information sheet (under Documents, above).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How can solutions of α-Chymotrypsin, Product C7762, be stored?
1 answer-
Stock solutions prepared in 1 mM HCl, containing 2 mM calcium chloride can be stored at -20 °C for about one week.