The isoelectric point of this product has not been evaluated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
biological source
chicken egg white
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
concentration
80-100 % protein Biuret
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, pink
cation traces
Fe: ≤0.02%
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... TF(396241)
General description
Application
- as a constituent of Leibovitz 15 (L15) medium involved in preparation of primary neuronal cultures
- to study its adsorption property on a metal surface in the presence of an external electric potential
- to determine its adsorption isotherms in anion exchange chromatography by multivariate analysis
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for cell culture, BioReagent | description Substantially iron-free | description Iron complex | description lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) bioconjugation: suitable |
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information chicken ... TF(396241) | Gene Information chicken ... TF(396241) | Gene Information chicken ... TF(396241) | Gene Information chicken ... OVAL(396058) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conalbumin from chicken egg white
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
コンアルブミンニワトリ卵白由来 C7786 のpI(等電点)はどのくらいですか。
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight (MW) of the product?
1 answer-
After cleavage of the N-terminal signal peptide, the molecular weight of conalbumin is approximately 76 kDa.
Helpful?
-
-
How is conalbumin diluted?
1 answer-
As stated in the properties section, this item is soluble in 25 mg/mL in water.