Przejdź do
C7874
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate
≥98% (HPLC), autophagy inhibitor, powder
Synonim(y):
7-Chloro-4-[4-[3-[4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl]propyl]piperazin-1-yl]quinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32Cl2N6·4H3PO4·4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
999.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCN(CCCN4CCN(CC4)c5ccnc6cc(Cl)ccc56)CC3
InChI
1S/C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29;4*1-5(2,3)4;;;;/h2-9,20-21H,1,10-19H2;4*(H3,1,2,3,4);4*1H2
InChI key
AMCQDGFOKTXHSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate has been used to study its effect on the tert-butylhydroperoxide (t-BHP)-induced alterations of cell morphology and viability
Biochem/physiol Actions
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is an autophagy inhibitor.
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is an antimalarial agent highly active against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)