Przejdź do
C8552
Cytidine 5′-triphosphate disodium solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Synonim(y):
CTP-Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16N3O14P3Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.14
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase and RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
General description
Cytidine 5′-triphosphate (CTP) is a high-energy molecule and pyrimidine nucleoside triphosphate. It acts as a substrate for the RNA synthesis. CTP also acts as a coenzyme during the synthesis of glycerophospholipids and glycosylation of proteins. It is made up of cytidine and three phosphate groups and can be a potent phosphate source.
Application
For use in DNA-dependent RNA polymerase transcription
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30320C9755645699
description
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
description
≥90.0% (HPLC)
description
from yeast, ≥95%
description
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
powder
form
-
color
colorless
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
concentration
-
concentration
-
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)