Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2240,00 zł
Quality Segment
biological source
Canavalia ensiformis
conjugate
Sepharose™ conjugate
form
buffered aqueous suspension
contains
20% ethanol as preservative
extent of labeling
10-16 mg per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥25 mg/mL binding capacity (thyroglobulin)
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sepharose™ conjugate, buffered aqueous suspension | description Type VI, lyophilized powder | description Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture | description Type IV-S, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source - |
| form buffered aqueous suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix Sepharose 4B | matrix - | matrix - | matrix - |
| conjugate Sepharose™ conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?