Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł 1232,50 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1232,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 15%biological source
bovine pancreas
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units)
mol wt
25 kDa
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units) | description Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder | description Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein | description suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder |
| specific activity 2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units) | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity - |
| biological source bovine pancreas | biological source - | biological source - | biological source - |
| Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) |
| form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form salt-free, lyophilized powder |
| mol wt 25 kDa | mol wt 25 kDa | mol wt 25 kDa | mol wt 25 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?