Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 845,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
392.57 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
(3)
mp
165-167 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), NR1H4(9971)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| CMC (3) | CMC - | CMC - | CMC - |
| mol wt 392.57 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chenodeoxycholic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?