Przejdź do
CASP3F
Caspase 3 Assay Kit, Fluorimetric
Synonim(y):
Caspase-3 Activity Fluorometric Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
247-454-8
NACRES:
NA.84
4120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests, sufficient for 100 standard tests (2 ml)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
The Caspase 3 Fluorometric Assay Kit is based on the hydrolysis of acetyl Asp-Glu-Val-Asp 7-amido-4-methylcoumarin (Ac-DEVD-AMC) by caspase 3, resulting in the release of the fluorescent 7-amino-4-methylcoumarin (AMC). The excitation and emission wavelengths of AMC are 360 nm and 460 nm respectively. The concentration of the AMC released can be calculated from a calibration curve prepared with AMC standards (AMC standard included with the kit).
Application
The Caspase 3 Fluorimetric Assay Kit is designed for the detection and measurement of caspase 3 activity in cell extracts or purified preparations of caspase 3.
Other Notes
One unit of caspase 3 will cleave 1.0 μmol of Ac-DEVD per min at pH 7.4 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CASP3CAPT165APT131
description
-
description
-
description
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
description
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
usage
sufficient for 100 standard tests (2 ml), sufficient for 1,000 multiwell tests
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates), sufficient for 100 standard tests (1 ml)
usage
-
usage
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)