Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
Quality Segment
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Kit designed to optimize sonication parameters for ChIP experiments | description Complete ChIP reaction in 6 hours in flexible strip well format | description 5M NaCl -for use in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP). | description Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic G beads. Control primers included. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?