Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1370,00 zł
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
description
aseptically filled
type
Type IV-S
form
solid
specific activity
≥40 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
protein, ≥85% UV
packaging
vial of 5 mg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Application
- as a supplement for the collection of semen into Tris diluent
- as one of the proteases in the analysis of major histocompatibility complex (MHC) class II protease sensitivity assay
- as a component in YEPD broth for biofilm dispersion assay
- in the preparation of chitinase–chymotrypsin–DMSO buffer (CCD buffer) for enzymatic digestion of larvae
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥40 units/mg protein, vial of 5 mg | description Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein | description Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder | description (TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein |
| Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) |
| specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein |
| biological source bovine pancreas | biological source - | biological source - | biological source - |
| form solid | form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt 25 kDa | mol wt 25 kDa | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9004-07-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?