Przejdź do
CLS2019
Corning® cap inserts for cryogenic vials
yellow
Synonim(y):
Corning cap
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
yellow
Sterility:
non-sterile
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2019
color
yellow
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS2018CLS2016CLS2015
description
yellow
description
green
description
blue
description
white
color
yellow
color
green
color
blue
color
white
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2019
manufacturer/tradename
Corning 2018
manufacturer/tradename
Corning 2016
manufacturer/tradename
Corning 2015
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)