Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
red
Sterility:
non-sterile
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2017
color
red
General description
- Cap inserts provide color coding for easy sample identification
- Inserts are packaged in resealable bags
- Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description red | description blue | description yellow | description green |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| color red | color blue | color yellow | color green |
| manufacturer/tradename Corning 2017 | manufacturer/tradename Corning 2016 | manufacturer/tradename Corning 2019 | manufacturer/tradename Corning 2018 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® cap inserts for cryogenic vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?