Przejdź do
CLS3284
Corning® CellSTACK® accessories
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
Synonim(y):
Cellstack accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
833,00 zł
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Material:
cap (vent)
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 4
Manufacturer/tradename:
Corning 3284
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap (vent)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3284
technique(s)
cell culture: suitable
L
7 cm
filter size
37 mm , hydrophobic glass fiber
tubing I.D.
9.5 mm
General description
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3334CLS3329CLS3333
description
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
description
sterile, male MPC coupling, with male end cap, 6.4 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4
description
sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
description
sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3284
manufacturer/tradename
Corning 3334
manufacturer/tradename
Corning 3329
manufacturer/tradename
Corning 3333
material
cap (vent)
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (fill)
packaging
case of 4
packaging
case of 4
packaging
-
packaging
case of 4
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
filter size
37 mm , hydrophobic glass fiber
filter size
-
filter size
-
filter size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)