Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 583,00 zł |
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
583,00 zł
material
cap (fill)
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3329
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) | description sterile, male MPC coupling, with male end cap, 6.4 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4 | description sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4 | description stacking device, ABS |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| material cap (fill) | material cap (fill) | material cap (fill) | material - |
| manufacturer/tradename Corning 3329 | manufacturer/tradename Corning 3334 | manufacturer/tradename Corning 3333 | manufacturer/tradename Corning 3331 |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?