Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł |
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
519,00 zł
material
cap (fill)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3339
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile, male MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4 | description sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) | description I.D. 9.5 mm, size 7.94 mm , barbed fitting, sterile, cap (fill), case of 5 | description universal cap, diam. 33 mm, sterile |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3339 | manufacturer/tradename Corning 3328 | manufacturer/tradename Corning 3283 | manufacturer/tradename Corning 3732 |
| material cap (fill) | material cap (fill) | material cap (fill) | material screw top orange high-density polyethylene cap |
| packaging case of 4 | packaging - | packaging case of 5 | packaging pack of 4 ea |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?