Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Material:
cap (fill)
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3328
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cap (fill)
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3328
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) | description sterile, female MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill) | description stacking device, ABS | description I.D. 9.5 mm, size 7.94 mm , barbed fitting, sterile, cap (fill), case of 5 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| material cap (fill) | material cap (fill) | material - | material cap (fill) |
| manufacturer/tradename Corning 3328 | manufacturer/tradename Corning 3329 | manufacturer/tradename Corning 3331 | manufacturer/tradename Corning 3283 |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?