Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122403
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
TPE
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 353085
technique(s)
cryopreservation: suitable
blade L
1.8 cm
handle L
18 cm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile | description blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile | description blade L 3.0 cm, handle L 40 cm, sterile | description blade L 3.0 cm, handle L 25 cm, sterile |
| material TPE | material TPE | material TPE | material TPE |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| blade L 1.8 cm | blade L 1.8 cm | blade L 3.0 cm | blade L 3.0 cm |
| handle L 18 cm | handle L 25 cm | handle L 40 cm | handle L 25 cm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 353085 | manufacturer/tradename Corning 353086 | manufacturer/tradename Corning 353087 | manufacturer/tradename Corning 353089 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Scraper
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?