Przejdź do
CLS353086
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile
Synonim(y):
lab equipment accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122403
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
TPE
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 353086
technique(s)
cryopreservation: suitable
blade L
1.8 cm
handle L
25 cm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS353085CLS353087CLS353089
description
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile
description
blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile
description
blade L 3.0 cm, handle L 40 cm, sterile
description
blade L 3.0 cm, handle L 25 cm, sterile
material
TPE
material
TPE
material
TPE
material
TPE
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
handle L
25 cm
handle L
18 cm
handle L
40 cm
handle L
25 cm
blade L
1.8 cm
blade L
1.8 cm
blade L
3.0 cm
blade L
3.0 cm
manufacturer/tradename
Corning 353086
manufacturer/tradename
Corning 353085
manufacturer/tradename
Corning 353087
manufacturer/tradename
Corning 353089
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Scraper
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)