Przejdź do
CLS4071
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 0.5-10 μL
Synonim(y):
single-channel pipettor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32070102
Volume:
10 μL
Feature:
autoclavable, single-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4071
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
autoclavable, single-channel
manufacturer/tradename
Corning 4071
volume measuring range
0.5-10 μL
volume
10 μL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4073CLS4072CLS4075
description
volume 0.5-10 μL
description
volume 10-100 μL
description
volume 2-20 μL
description
volume 100-1000 μL
manufacturer/tradename
Corning 4071
manufacturer/tradename
Corning 4073
manufacturer/tradename
Corning 4072
manufacturer/tradename
Corning 4075
feature
autoclavable, single-channel
feature
autoclavable, single-channel
feature
autoclavable, single-channel
feature
autoclavable, single-channel
volume
10 μL
volume
1000 μL
volume
20 μL
volume
1000 μL
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
volume measuring range
0.5-10 μL
volume measuring range
10-100 μL
volume measuring range
2-20 μL
volume measuring range
100-1000 μL
CDC6304_09
CDC6304_09
CDC6304_09
CDC6304_09
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)