Przejdź do
CLS4075
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 100-1000 μL
Synonim(y):
single-channel pipettor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32160703
Volume:
1000 μL
Feature:
autoclavable, single-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4075
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
autoclavable, single-channel
manufacturer/tradename
Corning 4075
volume measuring range
100-1000 μL
volume
1000 μL
application(s)
PFAS testing
General description
  • Corning® Lambda® plus single channel pipettor, 100-1000 μL is Fully autoclavable and UV resistant.
  • Designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
  • Adjustable tip ejector.
  • Thumbwheel or the plunger button to set volume.
  • Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
  • Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
  • 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
  • Inclusive of key for easy in-house calibration.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4073CLS4071CLS4072
description
volume 100-1000 μL
description
volume 10-100 μL
description
volume 0.5-10 μL
description
volume 2-20 μL
feature
single-channel, autoclavable
feature
single-channel, autoclavable
feature
autoclavable, single-channel
feature
single-channel, autoclavable
manufacturer/tradename
Corning 4075
manufacturer/tradename
Corning 4073
manufacturer/tradename
Corning 4071
manufacturer/tradename
Corning 4072
volume
1000 μL
volume
1000 μL
volume
10 μL
volume
20 μL
volume measuring range
100-1000 μL
volume measuring range
10-100 μL
volume measuring range
0.5-10 μL
volume measuring range
2-20 μL
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
CDC6304_09
CDC6304_09
CDC6304_09
CDC6304_09
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)