Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
1000 μL
Feature:
autoclavable, single-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4073
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
autoclavable, single-channel
manufacturer/tradename
Corning 4073
volume measuring range
10-100 μL
volume
1000 μL
application(s)
PFAS testing
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 10-100 μL | description volume 100-1000 μL | description volume 0.5-10 μL | description volume 2-20 μL |
| feature single-channel, autoclavable | feature single-channel, autoclavable | feature autoclavable, single-channel | feature single-channel, autoclavable |
| manufacturer/tradename Corning 4073 | manufacturer/tradename Corning 4075 | manufacturer/tradename Corning 4071 | manufacturer/tradename Corning 4072 |
| volume 1000 μL | volume 1000 μL | volume 10 μL | volume 20 μL |
| application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing |
| volume measuring range 10-100 μL | volume measuring range 100-1000 μL | volume measuring range 0.5-10 μL | volume measuring range 2-20 μL |
CDC6304_09 | CDC6304_09 | CDC6304_09 | CDC6304_09 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Lambda® plus single channel pipettor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?