Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
canine pulmonary artery (normal, tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 78
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Komórki mięśni gładkich tętnicy płucnej psów (CnPASMC) stanowią solidny model zwierzęcy do badania fizjologii komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, a także funkcji tętnic płucnych zarówno w warunkach prawidłowych, jak i chorobowych.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Canine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source canine pulmonary artery (normal, tunica intima and media) | biological source bovine pulmonary artery (tunica intima and media) | biological source bovine renal artery (normal, tunica intima and media) | biological source Porcine pulmonary artery |
| morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology smooth muscle |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) renal disease; cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| karyotype 2n = 78 | karyotype 2n = 60 | karyotype 2n = 60 | karyotype 2n = 38 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?