Przejdź do
P352-05
Komórki mięśni gładkich tętnicy płucnej świni: PPASMC (Cryovial)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32040201
Biological source:
Porcine pulmonary artery
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine pulmonary artery
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki mięśni gładkich tętnicy płucnej świni (PPASMC) stanowią przydatny model in vitro do badania komórkowych i molekularnych mechanizmów nadciśnienia płucnego charakteryzującego się hiperproliferacją komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej.Charakterystyka: pozytywny dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
wzrost komórek, sygnalizacja, transaktywacja i supresja receptorów, przebudowa naczyń krwionośnych
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w podłożu porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z PPASMC Culture Protocol.
Other Notes
Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B35205CN35205P35005
description
-
description
-
description
-
description
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
morphology
smooth muscle
morphology
smooth muscle
morphology
smooth muscle
morphology
smooth muscle
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
biological source
Porcine pulmonary artery
biological source
bovine pulmonary artery (tunica intima and media)
biological source
canine pulmonary artery (normal, tunica intima and media)
biological source
Porcine coronary artery
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
2n = 38
karyotype
2n = 60
karyotype
2n = 78
karyotype
2n = 38
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)