Przejdź do
B352-05
Komórki mięśni gładkich tętnicy płucnej bydła: BPASMC (Cryovial)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine pulmonary artery (tunica intima and media)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine pulmonary artery (tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
BPASMC zostały wykorzystane w badaniach dotyczących nadciśnienia płucnego charakteryzującego się hiperproliferacją komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej, w którym to procesie pośredniczy indukowana niedotlenieniem ekspresja Bcl-xl (Suzuki, 2007). Dodatkowo, zostały one wykorzystane do wyjaśnienia zależnych od PKC-α mechanizmów aktywacji proMMP-2 i innych zdarzeń sygnalizacyjnych w komórkach mięśni gładkich w warunkach prozapalnych związanych ze wzrostem komórek (Chakraborti, 2009; Roy, 2011, 2013; Dey, 2012; Chowdhury, 2013; Shaikh, 2013).
Charakterystyka: pozytywna dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
wzrost komórek, sygnalizacja, transaktywacja i supresja receptorów, przebudowa naczyń krwionośnych
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z Protokół hodowli BPASMC.
Other Notes
Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)