Przejdź do
CPS3500
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 500 mL substrate
Synonim(y):
CPS3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
2099,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
2099,50 zł
Cena katalogowa2470,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 500 mL substrate
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CPS3100CPS350CPS260
description
sufficient for 500 mL substrate
description
sufficient for 100 mL substrate
description
sufficient for 50 mL substrate
description
sufficient for 60 mL substrate
technique(s)
immunodetection: suitable
technique(s)
immunodetection: suitable
technique(s)
immunodetection: suitable
technique(s)
immunodetection: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 50 mL substrate
usage
sufficient for 60 mL substrate
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)