Przejdź do
CS0005
Zestaw do ilościowego oznaczania cholesterolu
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania cholesterolu, cholesterol całkowity, ester cholesterolu, wolny cholesterol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 100 or 400 colorimetric or fluorometric tests
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cholesterol jest lipidem, który stanowi 20-25% składników strukturalnych błon komórkowych. Obecność cholesterolu zapewnia płynność strukturalną błon. Cholesterol odgrywa również rolę półproduktu w biosyntezie kilku hormonów i kwasów żółciowych oraz witaminy D. Cholesterol reguluje również funkcje transporterów i białek sygnalizacyjnych obecnych na błonie komórkowej. Głównymi miejscami syntezy cholesterolu są jelito cienkie i wątroba. Cholesterol krąży we krwi zarówno w postaci wolnego kwasu, jak i estrów cholesterolu. Podwyższony poziom cholesterolu wiąże się z rozwojem miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego też regulacja poziomu cholesterolu w surowicy odgrywa ważną rolę terapeutyczną.
Zestaw do oznaczania ilości cholesterolu zapewnia prostą i szybką procedurę wykrywania i pomiaru bardzo niskich stężeń cholesterolu. Zestaw ten może mierzyć wolny cholesterol, estry cholesterolu lub cholesterol całkowity (który składa się zarówno z wolnego cholesterolu, jak i estrów cholesterolu). Stężenie cholesterolu jest określane poprzez sprzężoną reakcję enzymatyczną. Zestaw ten pozwala na wykrywanie fluorometryczne lub kolorymetryczne, aby zapewnić maksymalną elastyczność i duży zakres wykrywania. Zakresy liniowe są następujące:
  • Test fluorescencyjny: 0,1-0,5 μg
  • Test kolorymetryczny: 1-5 μg
Application
  • Pomiar wolnego cholesterolu, estrów cholesterolu lub cholesterolu całkowitego w próbkach biologicznych (na przykład: surowica i osocze oraz hodowla tkankowa).
  • Pomiaru można dokonać za pomocą detekcji fluorometrycznej lub kolorymetrycznej.
Nadaje się do wykrywania wolnego cholesterolu, estrów cholesterolu lub cholesterolu całkowitego w próbkach biologicznych.
Features and Benefits
  • Wysoce czuły, prosty i wysokowydajny test do pomiaru wolnego cholesterolu, estrów cholesterolu lub cholesterolu całkowitego w próbkach biologicznych.
  • Przyjazny dla użytkownika: nie ma potrzeby samodzielnego ważenia lub obliczania potrzebnych ilości odczynników
  • Kalkulator pomocniczy (kliknij tutaj, aby pobrać plik excel kalkulatora): Obliczy potrzebne odczynniki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi i przeanalizuje wyniki na podstawie danych eksperymentalnych!
  • Karta szybkiej instrukcji - aby zapewnić sukces eksperymentu
  • Nadaje się zarówno do wykrywania kolorymetrycznego, jak i fluorometrycznego
  • Więcej eksperymentów w jednym zestawie - zawiera odczynniki wystarczające na 100 testów kolorymetrycznych lub 400 testów fluorometrycznych.
  • Czas detekcji: tylko 30 minut
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
428901CS0007MAK508
description
-
description
-
description
Sufficient for 200 fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 or 400 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
-
usage
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is it suitable for both seruma and plasma samples? Is it suitable for plasma collected in EDTA tubes?
    1 answer
    1. CS0005-1KT Cholesterol Quantification Assay kit is suitable for use with serum and heparinized plasma samples.
      Anticoagulants such as oxalate, citrate or EDTA yield slightly lower total cholesterol values.
      Helpful?
  2. When do the actual serum samples that you want to analyze added. I see in Table 1, those are the standards. Table 2 lists the reagents for the reaction mix. Does that mix with table 1? This is for a biochemistry lab and we would like to analyze serums.
    1 answer
    1. The samples (including serum) are added as aseprate set of well and are not mixed with the Table 1 standards.
      Each well receives 50 µL of sample/standard/blank first, followed by addition of the reaction mix prepared using the reagents listed in Table 2. There will be wells for samples, standards, and a standard blank.
      Below see a brief summary:
      1. Prepare standard wells and sample wells.
      2. Add the appropriate amount of reaction mix.
      3. Measure the absorbance (assuming colorimetric detection)
      Preparation
      Page 2 covers sample preparation first, followed by standard preparation.
      Sample Preparation :
      Determine an appropriate sample amount. The final volume should be 50 µL.
      For example, assuming 50 µL is the correct sample volume, dispense 50 µL of the sample into a single well of a 96-well plate.
      1. Standard Preparation:
      Perform an 8-fold dilution of the 2 µg/µL stock to reach 0.25 µg/µL to prepare a 1x standard.
      Follow the instructions to prepare 12 standard wells, with a final volume of 50 µL each, using that diluted stock.
      2. Prepare the reaction mix:
      Determine the amount of reaction mix to prepare. Determine if total or free cholesterol is to be measured.
      Table 2 shows how to prepare the reaction mix in a single vial and which wells to add to.
      If measuring 13 wells for total cholesterol, multiply each component (assay buffer, probe, enzyme mix, cholesterol esterase) by 13.
      3. Begin the assay reaction
      Add 50 µL of the prepared reaction mix to each sample and standard well.
      Proceed with the remaining steps described in the technical bulletin provided at the link below.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/129/825/cs0005bul-ms.pdf
      Helpful?
  3. You are advising to use black plates for fluorescence assays. Are you talking about black plates with black bottom or black plates with optical bottom (see-through) ? 
    1 answer
    1. Black plates with clear, flat bottoms are recommended for bottom reading instruments, while solid black plates are recommended for top reading instruments.
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?