Przejdź do
MAK508
Zestaw do oznaczania choliny
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
anxiety; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Cholina i jej metabolity odgrywają ważną rolę w integralności struktury błon, sygnalizacji komórkowej i neuroprzekaźnictwie cholinergicznym. Nieprawidłowa regulacja metabolizmu choliny jest związana z chorobami psychicznymi, takimi jak lęk.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania choliny w próbkach biologicznych, takich jak surowica, osocze, mocz, ślina, mleko, tkanki i hodowle komórkowe, a także do badania wpływu leków na metabolizm choliny.
Biochem/physiol Actions
Metoda Choline Assay Kit zapewnia prosty, bezpośredni i wysokowydajny test do pomiaru choliny w próbkach biologicznych. W tym teście wolna cholina jest utleniana przez oksydazę choliny do betainy i H2O2, które reagują ze specyficznym barwnikiem, tworząc różowy produkt. Intensywność koloru przy 570 nm lub intensywność fluorescencji λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia choliny w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 1 do 100 µM dla testu kolorymetrycznego i 0,2 do 10 µM dla testu fluorometrycznego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK435MAK481MAK474
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
Sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
fluorometric, colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
anxiety; neurological disorders
relevant disease(s)
cardiovascular diseases, Alzheimer′s disease; neurodegenerative disorders; neurological disorders
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
-
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)