Przejdź do
D0815
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide
≥99% purity (HPLC), solid
Synonim(y):
DASPEI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.27
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
223-248-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3783243
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide, ≥99% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
red
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, methanol: soluble
εmax
36.0-41.0 at 457-463 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[n+]1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N2.HI/c1-4-19-14-6-5-7-17(19)13-10-15-8-11-16(12-9-15)18(2)3;/h5-14H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
Application
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide (DASPEI) has been used for the labelling of hair cells in larval zebrafish.
Biochem/physiol Actions
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide (DASPEI) accumulates in the mitochondria and has a large fluorescence Stokes shift. It is also used for the relative measurements of mitochondrial membrane potential.
Suitable as a mitochondrial stain in live cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1065D8064D8189
description
≥99% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC)
color
red
color
orange to red
color
orange to dark red
color
orange to dark red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)