Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
424,00 zł
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-methionine, L-cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components sodium pyruvate: no | components phenol red: yes | components glucose: high | components glucose: high |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
classic media, classical media, FBS, glucose enriched | classic media, classical media, FBS, glucose enriched | classic media, classical media, FBS, glucose enriched | classic media, classical media, serum supplement, FBS |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?