Each 1 L quantity is packaged in a 30 mL amber glass bottle with 33-400 threading and a red polypropylene cap.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture | description with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture DME, DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high Glucose. Use 13.49 g/L See information sheet, 56499C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions. | description With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| components glucose: high | components sodium pyruvate: no | components phenol red: yes | components L-glutamine: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 67-48-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What format does the 10x1L powder come in? Is it glass bottles or pouches?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, can you provide me the exact concentration of L-glutamine and sodium pyruvate present in this DMEM medium.
1 answer-
The formulation is available on page 3 under DOCUMENTATION or at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/947/141/d7777for.pdf