Przejdź do
D134
3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1-(2-propynyl)xanthine, DMPX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1054,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1054,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
SMILES string
CN1C(=O)N(CC#C)C(=O)c2c1ncn2C
InChI
1S/C10H10N4O2/c1-4-5-14-9(15)7-8(11-6-12(7)2)13(3)10(14)16/h1,6H,5H2,2-3H3
InChI key
IORPOFJLSIHJOG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine (DMPX) has been used as an A2 -adenosine receptor (AR) antagonist:
  • to study its effects on potential modulation of motor output elicited by epidural spinal stimulation (ESS)
  • to study the role of A2a receptor in elevating cyclic adenosine monophosphate (cAMP) levels
  • to study its effects on the cell viability of human gastric cancer cell line
Biochem/physiol Actions
3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine (DMPX) is a caffeine analog and A2-selective adenosine receptor (AR) antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6316C102PHR3142
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), powder
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
solubility
DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL, H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, 0.1 M NaOH: soluble
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
white to off-white
color
-
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316)
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Gene Information
-
Kody zagrożeń
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)