Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2310,00 zł
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 15.00 to 19.00 °, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
color
off-white
mp
245-247 °C (lit.)
solubility
H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)14(8(4-20)27-15(9)26)29-16-10(18-6(2)22)12(24)11(23)7(3-19)28-16/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15?,16+/m1/s1
InChI key
CDOJPCSDOXYJJF-CBTAGEKQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥96% (HPLC) | description ≥93% (HPLC) |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color off-white | color white to yellow cast |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?