Przejdź do
D1806
Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
Synonim(y):
MgCl2 taq polymerase, Taq polymerase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5390,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 780,00 zł
20 x 250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 260,00 zł
10 x 1500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
29 870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
Numer WE:
MDL number:
Biological source:
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
5 units/μL
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 3000 reactions, sufficient for 500 reactions
mol wt
94 kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Taq DNA Polymerase is a thermostable enzyme derived from the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The enzyme is in a recombinant form, expressed in E. coli. It can withstand repeated heating to 95 °C without significant loss of activity. Each lot of Taq DNA Polymerase is tested for PCR amplification and double-stranded sequencing.
Application
Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus has been used:
  • in the quantification of fungal growth by polymerase chain reaction (PCR) and photometric assay
  • in conventional reverse transcriptase (RT)-PCR
  • in simple sequence repeats (SSR) genotyping
  • as a component of PCR mix for amplification of genomic and mitochondrial DNA
  • in direct tetra-primer amplification refractory mutation system (T-ARMS) PCR to amplify dried whole blood samples
Biochem/physiol Actions
Taq polymerase catalyzes oligonucleotide primer-driven, DNA template dependent incorporation of dNTPs into complimentary DNA strands. It displays both 5′ to 3′ polymerase and exonuclease activities.
Features and Benefits
  • Low per unit cost of Taq
Packaging
Taq DNA Polymerase with 10× reaction buffer containing MgCl2
Taq DNA polymerase comes with the choice of an optimized 10× reaction buffer including MgCl2 (D1806) or a 10× reaction buffer without MgCl2 plus a separate tube of MgCl2 for titration (D4545). The latter option may be necessary to determine optimal conditions for amplification.
Other Notes
One unit will incorporate 10 nmol of total dNTPs into acid-precipitable DNA in 30 min at 74 °C.
Taq DNA Polymerase is a specialized thermostable enzyme isolated from the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The recombinant form of this enzyme is expressed in E. coli. This 94 kDa protein shows no detectable levels of contaminating endonucleases or exonucleases by SDS-PAGE. It has both 5′→3′ polymerase and exonuclease activity.
Legal Information
Use of this product is covered by one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside the US: US 8,404,464 and US 7,972,828. The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4545D7442D9307
description
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
description
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
description
Taq DNA Polymerase, free of DNA contaminants
description
with MgCl2
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
-
biological source
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
concentration
5 units/μL
concentration
5 units/μL
concentration
5 unit/μL
concentration
2.5 units/μL
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)