Przejdź do
D225
4,5-Diaminofluorescein diacetate solution
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
DAF-2 DA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.28
MDL number:
3540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solution
availability
not available in Japan
concentration
5 mM in DMSO
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) solution is a membrane-permeable fluorescent probe, which measures nitric oxide (NO) in living cells. It is used to study the synthesis of NO in bovine aortic endothelial cells (BAECs). DAF-2 DA imaging shows that ciliated epithelial cells produces high amount of NO than non-epithelial inflammatory cells.
Application
Cell-permeable fluorescent detector of nitric oxide in living cells.
Legal Information
DAF-2 is manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
US Patent No. 5,874,590
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D224D2813
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
concentration
5 mM in DMSO
concentration
5 mM in DMSO
concentration
-
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)