Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solution
availability
not available in Japan
concentration
5 mM in DMSO
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescent detector of nitric oxide in culture medium, tissue sections and biopsy cells.
Analysis Note
Final solution contains approx. 10% isopropanol by volume.
Legal Information
DAF-2 is manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
US Patent No. 5,874,590
US Patent No. 5,874,590
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC) | description 5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (HPLC) |
| concentration 5 mM in DMSO | concentration 5 mM in DMSO | concentration - | concentration - |
| form solution | form solution | form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ~95% (HPLC) |
| availability not available in Japan | availability not available in Japan | availability - | availability - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?