Przejdź do
D2531
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate
≥99% (TLC)
Synonim(y):
d-3-Methoxy-N-methylmorphinan hydrobromide monohydrate, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO · HBr · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6453793
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
≥99% (TLC)
form
powder
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Application
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate has been used as a substrate for cytochrome P450 2D6 enzyme action, in potassium phosphate buffer for measuring P450 activity and is used in enzyme inhibition studies.
Biochem/physiol Actions
Dextromethorphan hydrobromide is an allosteric antagonist at N-methyl D- aspartate (NMDA)-controlled ion channels and antagonist at voltage-dependent channels. Dextromethorphan hydrobromide is useful in treating dry cough.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9684PHR1018Y0002402
description
≥99% (TLC)
description
meets USP testing specifications
description
certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99% (TLC)
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
-
description
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
description
-
description
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
description
-
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)