Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 697,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
697,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
630.95 g/mol
mp
~160 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description ≥98.0% (AT) |
| assay ≥98% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98.0% (AT) |
| form powder | form powder | form liquid | form - |
| application(s) cell analysis | application(s) vaccine development | application(s) vaccine development | application(s) - |
| mp ~160 °C | mp - | mp - | mp ~160 °C |
| description cationic | description - | description - | description cationic |
| mol wt 630.95 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt 630.95 g/mol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyldioctadecylammonium bromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?