Przejdź do
D4506
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
>97.5% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
DMAC, DMACA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
665,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-267-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
972369
eCl@ss:
32039090
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde, chromogenic reagent for indoles and flavanols
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to very dark yellow
mp
138-140 °C (lit.)
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Application
  • 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde (DMAC) has been used in the serine protease inhibition assay.
  • It has been used for the detection of (epi)-flavan-3-ols and proanthocyanidin polymers in Brassica napus seeds.
  • It has been used for the determination of phenolic compounds in leaf samples.
  • It has been used for the staining of flavan-3-ols in plant samples.
Biochem/physiol Actions
Reagent for assay of indole product of apotryptophanase and tryptophanase. DMAC produces colored adducts with flavanols for subsequent HPLC. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review